Learn More
DuPont™ Mono con capucha Tychem 6000 FCHA5
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11703093 Tienda DuPont Productos
Click to view available options
Tamaño:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11703093
Marca: DuPont™ D13395545
Solo quedan null
Add to basket
Add to basket
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Ofrece una excelente protección de permeación química para una amplia gama de productos químicos. Los monos con capucha DuPont™ Tychem™ 6000 F están fabricados en un tejido ligero y duradero consistente en una barrera laminada a un sustrato Tyvek muy resistente.
  • Disponibles en gris con fines de privacidad
  • Cara, muñecas, cintura y ángulos elásticos para un ajuste perfecto
  • Los ojales para el pulgar evitan que se suban las mangas
  • Solapa de barbilla autoadhesiva para el sellado hermético del traje con la máscara facial
  • Sistema de cierre de solapa con cremallera doble autoadhesiva
  • Costuras cosidas rematadas con cinta de barrera para protección y resistencia
  • Protege al personal frente a numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, contaminación radioactiva, peligros biológicos y determinados agentes de guerra química
  • Se utiliza para una amplia gama de aplicaciones desde limpieza de derrames químicos y respuestas a emergencias hasta aplicaciones petroquímicas y militares
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Mono con capucha
Tamaño XL
Material Tychem&trade
Color Gris
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Con capucha
Hood Type Elástico
Tipo de tapón Cremallera doble con solapa autoadhesiva
Tipo de costura Cosido, Rematada
Clase de protección Categoría III, Tipo 3-B, 4-B, 5-B y 6-B
Resistencia Químico
Tipo de collarín Solapa de barbilla autoadhesiva
Certificaciones/conformidad (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Tamaño del tórax (métrico) De 108 a 116 cm
Para utilizar con (aplicación) Para una amplia gama de aplicaciones, desde la limpieza de derrames químicos o respuesta de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.