Learn More
DuPont™ Mono con capucha Tychem 6000 FCHA5
Tienda DuPont Productos
Click to view available options
Tamaño:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
Descripción
- Disponibles en gris con fines de privacidad
- Cara, muñecas, cintura y ángulos elásticos para un ajuste perfecto
- Los ojales para el pulgar evitan que se suban las mangas
- Solapa de barbilla autoadhesiva para el sellado hermético del traje con la máscara facial
- Sistema de cierre de solapa con cremallera doble autoadhesiva
- Costuras cosidas rematadas con cinta de barrera para protección y resistencia
- Protege al personal frente a numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, contaminación radioactiva, peligros biológicos y determinados agentes de guerra química
- Se utiliza para una amplia gama de aplicaciones desde limpieza de derrames químicos y respuestas a emergencias hasta aplicaciones petroquímicas y militares
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mono con capucha |
| Tamaño | 2XL |
| Material | Tychem&trade |
| Color | Gris |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Con capucha |
| Hood Type | Elástico |
| Tipo de tapón | Cremallera doble con solapa autoadhesiva |
| Mostrar más |