Learn More
DuPont™ Mono con capucha modelo CHA5 Tychem™ F
Ofrece una excelente protección de permeación química para una amplia gama de productos químicos. Los monos con capucha DuPont™ Tyvek™ Tychem™F CHA5 están fabricados con un tejido ligero y duradero que consta de una película de barrera patentada laminada con un sustrato Tyvek de alta resistencia.
Marca: DuPont™ D13495118
Ver más versiones de este producto
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Disponibles en gris con fines de privacidad
- Cara, muñecas, cintura y ángulos elásticos para un ajuste perfecto
- Los ojales para el pulgar evitan que se suban las mangas
- Solapa de barbilla autoadhesiva para el sellado hermético del traje con la máscara facial
- Sistema de cierre de solapa con cremallera doble autoadhesiva
- Costuras cosidas rematadas con cinta de barrera para protección y resistencia
- Protege al personal frente a numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, contaminación radioactiva, peligros biológicos y determinados agentes de guerra química
- Se utiliza para una amplia gama de aplicaciones desde limpieza de derrames químicos y respuestas a emergencias hasta aplicaciones petroquímicas y militares
Especificaciones
Mono con capucha | |
Tychem&trade | |
Elástico | |
Elástico | |
Elástico | |
Cosido, Rematada | |
Químico | |
(EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 | |
Para una amplia gama de aplicaciones, desde la limpieza de derrames químicos o respuesta de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas |
3XL | |
Gris | |
Elástico | |
Con capucha | |
Cremallera doble con solapa autoadhesiva | |
Categoría III, Tipo 3-B, 4-B, 5-B y 6-B | |
Solapa de barbilla autoadhesiva | |
De 124 a 132 cm |