Learn More
DuPont™ Mono con capucha Tychem 6000 FCHA5
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12623680 Tienda DuPont Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
Código de producto. Tamaño unitSize
12623680 S paquete de 25
11793083 L paquete de 25
12309429 L cada uno
12325659 XL cada uno
11703093 XL paquete de 25
12399419 2XL cada uno
11713093 2XL paquete de 25
12613680 M paquete de 25
12319429 M cada uno
12603680 3XL paquete de 25
10 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 12623680
Marca: DuPont™ D13495186
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Ofrece una excelente protección de permeación química para una amplia gama de productos químicos. Los monos con capucha DuPont™ Tychem™ 6000 F están fabricados en un tejido ligero y duradero consistente en una barrera laminada a un sustrato Tyvek muy resistente.
  • Disponibles en gris con fines de privacidad
  • Cara, muñecas, cintura y ángulos elásticos para un ajuste perfecto
  • Los ojales para el pulgar evitan que se suban las mangas
  • Solapa de barbilla autoadhesiva para el sellado hermético del traje con la máscara facial
  • Sistema de cierre de solapa con cremallera doble autoadhesiva
  • Costuras cosidas rematadas con cinta de barrera para protección y resistencia
  • Protege al personal frente a numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, contaminación radioactiva, peligros biológicos y determinados agentes de guerra química
  • Se utiliza para una amplia gama de aplicaciones desde limpieza de derrames químicos y respuestas a emergencias hasta aplicaciones petroquímicas y militares
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono con capucha
Tamaño S
Material Tychem&trade
Color Gris
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Con capucha
Hood Type Elástico
Tipo de tapón Cremallera doble con solapa autoadhesiva
Tipo de costura Cosido, Rematada
Clase de protección Categoría III, Tipo 3-B, 4-B, 5-B y 6-B
Resistencia Químico
Tipo de collarín Solapa de barbilla autoadhesiva
Certificaciones/conformidad (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Tamaño del tórax (métrico) De 84 a 92 cm
Para utilizar con (aplicación) Para una amplia gama de aplicaciones, desde la limpieza de derrames químicos o respuesta de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas