Learn More
DuPont™ Tychem 2000 C con calcetines
510.15 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
M
L
XL
XXL
XXXL
Descripción
- Mono con capucha, abertura facial elástica y solapa de barbilla adhesiva un ajuste perfecto alrededor del respirador
- Costuras cosidas y rematadas
- Cremallera doble con solapa autoadhesiva
- Puños, tobillos y cintura elásticos,
- Incluye ojal para el pulgar, calcetines integrados y solapas para botas
- Tejido 100 % hermético contra partículas
- Excelente barrera frente a una gran variedad de productos biológicos y químicos inorgánicos concentrados
- Tratamiento antiestático (interior)
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Tipo de producto | Mono con capucha |
Tamaño | XXL |
Material | Tychem&trade |
Color | Amarillo |
Estilo de cintura | Elástico |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de manguito | Elástico |
Estilo de cuello | Con capucha |
Hood Type | Elástico |
Tipo de tapón | Cremallera doble con solapa autoadhesiva |