Learn More
BINDER™ Serie FDL: cámara de secado de seguridad para cantidades limitadas de disolvente
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15672106 Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Amperaje:
13 A
Tamaño de la unidad:
cada uno
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15672106
Marca: BINDER™ 90100292
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
BINDER FDL 115 con cámara interior libre de silicona y polvo, así como flujo de aire simétrico, seca muestras que contienen disolventes y, por lo tanto, esta estufa de secado de seguridad cumple con todos los requisitos de la norma EN 1539.
  • Intervalo de temperatura: De +10 °C por encima de la temperatura ambiente a +300 °C
  • Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
  • Controlador con programación de segmento de tiempo y en tiempo real
  • 2 gradillas cromadas
  • Monitorización de aire fresco con alarma sonora y visual y desactivación automática de calentamiento
  • Cartucho de filtro de repuesto, clase M6
  • Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente de clase 2 (DIN 12880) con alarma visual
  • Interfaz de ordenador: RS 422
  • Junta de puerta estándar de FKM resistente a los disolventes para su uso hasta 200 °C
  • Junta de puerta opcional hecha de silicona con resistencia limitada a los disolventes para su uso hasta 300 °C
Especificaciones
Tipo de controlador Controlador con programación de segmento de tiempo y en tiempo real
Descripción FDL115-230 V, estándar, serie FDL: cámaras de secado de seguridad para cantidades limitadas de disolvente, 115 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz
Capacidad (métrico) 115 l
Temperatura (métrico) Temperatura ambiente de +5 °C a 300 °C
Tipo Cámara de secado
Pantalla LED
Carga máx. del estante 30 kg
Modelo FDL115-230 V
N.º de estantes 2 est./5 máx.
Dimensiones interiores (F x An x Al) 600 × 435 × 435 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 865 x 745 x 805 mm
Peso (métrico) 90 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 1 fase 50/60 Hz, 2,9 kW
Tensión 230 V
Vataje 2,9 kW
Amperaje 13 A
Frecuencia 50/60 Hz
Tecnología de convección Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™