Learn More
3M™ Lente transparente de repuesto Modul-R™
Click to view available options
Tinción de lente: Transparente
Descripción
- Lente de policarbonato de perfil bajo de repuesto
- Lente transparente con revestimiento antivaho y antiarañazos
- Para su uso con gafas 3M™ Modul-R™
Especificaciones
Especificaciones
Descripción | Con ventilación indirecta |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Lente de repuesto |
Lens Material | Policarbonato |