Learn More
Wheaton™ Coliwasa modular
Marca: Wheaton™ 885250
498.75 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Coliwasa modular | |
Con un cepillo de limpieza. | |
120 cm |
PVC | |
48 mm |