Learn More
Fisherbrand™ Soporte modular de cajas de guantes antimicrobiano
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
169.70 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Color:
Azul
Descripción
Cómodo almacenamiento de guantes
- Diseño modular: utilice solo uno o apile horizontalmente varios soportes
- La fabricación resistente y de alto impacto soporta soluciones de limpieza fuertes
- Ajuste universal para la mayoría de las marcas principales de cajas de 100 paquetes de guantes
- Penetra en las paredes celulares de los microbios para que no puedan funcionar, crecer o reproducirse
- Ayuda a protegerse contra bacterias, hongos y moho
- Evita manchas, olores y deterioro del producto
- Ideal para su uso en salas limpias, hospitales y zonas de trabajo microbiológico
Especificaciones
Tipo de producto | Soporte para cajas de guantes |
Color | Azul |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 254 x 156 x 97 mm |
Longitud (imperial) | 10 in. |
Longitud (métrico) | 254 mm |
Anchura (imperial) | 6.1 in. |
Anchura (métrico) | 156 mm |
Altura (imperial) | 3.8 in. |
Altura (métrico) | 97 mm |
Admite | Disposable Glove Boxes |