Learn More
OHAUS™ Bloque de módulos para viales
Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Admite:
Viales de 12 mm
Viales de 15 mm
Viales de 16 mm
Viales de 17 mm
Viales de 21 mm
Viales de 23 mm
Viales de 28 mm
Viales de 35 mm
Descripción
- Los accesorios del calentador de bloque incluyen bloques modulares para acomodar casi cualquier muestra
- Los bloques modulares tienen un contacto estrecho de tubos a paredes, lo que permite un máximo retención de calor
- La mayoría de los bloques disponen de un termómetro para medir la temperatura del bloque
- Las cubiertas de baja temperatura ayudan a reducir el flujo de aire para estabilidad de temperatura adicional
Especificaciones
Especificaciones
Descripción | Bloque de módulos para viales 17 mm |
Admite | Viales de 17 mm |
Material | Aluminio anodizado |
No. of Places | 12 |
Tipo | Bloque |
Incluye | Con termómetro para pocillos |
Tamaño | 1 bloque |
Tamaño del tubo | 17 mm |
Fondo interior (métrico) | 45 mm |
Diámetro interior (métrico) | 17,8 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Título del producto
OHAUS™ Bloque de módulos para viales >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido