Learn More
SymLine Juego de señales modulares (UE)
Supervise dos niveles de llenado a la vez y la perfecta integración en los muebles de laboratorio con el amplificador de conmutación
Marca: SymLine 106678
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Módulo Signalset para armarios de seguridad «enchufe UE», que consta de: 1 amplificador de conmutación UE, 1 carcasa para el amplificador de seccionador (106590) de 2 canales (108278), 2 juegos de cables: Conexión para amplificador de conmutación - Caja de señales integrada (108314) | |
Armarios de seguridad | |
Juego de señales modulares (UE) | |
1 amplificador de conmutación UE, 1 carcasa para el amplificador de seccionador (106590) de 2 canales (108278), 2 juegos de cables: Conexión para amplificador de conmutación - Caja de señales integrada (108314) |