Learn More
Kern Sohn Determinador de humedad DAB 200-2
Código de producto. 16874196
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
:
200 g
Código de producto.
16874196 200 g
1 options
Code produit. 16874196
missing translation for 'mfr': Kern Sohn DAB2002
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Moisture analyzer equipped with graphics display.
  • Versión con una menor resolución, por lo que se alcanza antes el criterio de desconexión, lo que ahorra tiempo. Ideal para las pruebas rápidas y las aleatorias
  • Pantalla gráfica retroiluminada, altura de dígitos 14 mm
    • Proceso de desecación activo
    • Perfil de calentamiento activo
    • Criterio de desconexión activa
    • Tiempo de desecación antecedente
    • Temperatura actual
    • Cuota de humedad actual en %
  • Luz halógena de vidrio de cuarzo de 400 W
  • Mirilla para poder ver las muestras, muy útil al realizar el ajuste inicial
  • Memoria interna para la ejecución automática de 15 programas de desecación completos y 5 procesos de desecación realizados
  • El último valor medido permanece en el display hasta que sea sobrescrito por un nuevo valor de medición
  • 50 platillos de muestras incluidos
Spécification
Descripción Readout 0.01 g
Capacidad 200 g
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.