Learn More
Chromatography Research Supplies Trampa de humedad
The Large-Capacity Moisture Trap without Base Plate offers quick and easy install and removal without disconnecting fittings from the line.
Marca:  Chromatography Research Supplies 34651-20
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 15383512
  • 323.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Suitable for drying laboratory air or central air supplies.
  • 1/8 in. brass fittings.
  • Traps remove moisture, oils, and dust from carrier gases.
  • Large 400-mL capacity means fewer refillings are required.
  • Adsorbent materials are indicating desiccant and 5-Å molecular sieve.
  • Desiccant changes color from blue to pink when depleted.
  • The silicone O-ring seals maintain pressures to 100 psi.
  • Traps feature transparent acrylic housing.
  • Measure 17 in. L x 2 in. dia.
  • Choose a trap with base plate for benchtop mounting.
  • Shipping weight 3 lb. (1.4 kg).
Especificaciones
Especificaciones
5 amperios
Suitable for drying laboratory air or central air supplies.
Grafito/plástico
13.5 oz.
Trampa de humedad
2 in.
431.8 mm
29,99 bar (100 psi)
55 ml
50.8 mm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • CRS SPure H2O Filters
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: quartz