Learn More
Agua de grado biología molecluar, Waternation
Catalog Number 17868020
Click to view available options
Cantidad:
10 x 100 mL
10 x 500 mL
6 x 1000 mL
7732-18-5
7732-18-5
Molecular Biological Water is nuclease free, endotoxin and particle free water. Complies with the requirements of ASTM D1193-06.
  • Trazabilidad por lotes
  • Selección de frascos de vidrio o plástico con tapas antimanipulación
  • Niveles de pureza garantizados
  • No tratado con DEPC
  • Excelentes precios
  • Certificado de conformidad y análisis
  • Solicite muestras gratuitas para probarla
pH 7
Conductividad 0.1 μS/cm
Grado Molecular Biology
Envase Frascos de PET
Certificado de análisis Yes
Cantidad 6 x 1000 mL
Para utilizar con (aplicación) Pruebas de anticuerpos