Learn More
Corning™ Reactivos de Biología Molecular
BIOPHARMA
Código de producto. 15353711
Change view
Click to view available options
Nombre del producto químico o material:
Tampón TAE
Tampón Tris Borato EDTA
Tampón de citrato de sodio salino
Tampón de clorhidrato de Tris
pH:
7 ± 0,1
7,5 ±0,1
8,3 ±0,1
8,4 ±0,1
8 ±0,1
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 6
Código de producto. Nombre del producto químico o material pH unitSize
15353711 Tampón Tris Borato EDTA 8,4 ±0,1 paquete de 6
15343711 Tampón TAE 8,3 ±0,1 paquete de 6
15383711 Tampón de clorhidrato de Tris 7,5 ±0,1 paquete de 6
15393711 Tampón de clorhidrato de Tris 8 ±0,1 paquete de 6
15313591 Tampón de citrato de sodio salino 7 ± 0,1 6 PCS
5 options
Código de producto. 15353711
Marca: Corning™ 46011CM
Utilizado en biología molecular, aplicaciones de purificación de ácidos nucleicos
  • Certificado de análisis disponible
  • El producto puede diluirse para obtener la concentración deseada
Información de órdenes
Se envía a temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón Tris Borato EDTA
Concentración 10X
pH 8,4 ±0,1
Cantidad 6 x 1 L
Esterilidad Sterile