Learn More
Thermo Scientific™ Molecular BioProducts™ PCR Tubes and Plates
Moldeadas en polipropileno 100 % virgen
Descripción
Molded from 100% virgin polypropylene
Los tubos tienen paredes delgadas para una óptima transferencia térmica y las tapas cierran herméticamente para reducir la evaporación. Las placas presentan bordes de pocillo elevados para garantizar el sellado uniforme.
- El paquete PurePak™ reduce la contaminación posible al buscar en una bolsa de tubos a granel mediante la separación de los tubos entre 10 PurePak distintos.
- Certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógeno
- Transparente, no estéril
Especificaciones
| Polypropylene |