Learn More
3M™ Molecular Detection Assay 2
Used with the 3M™ Molecular Detection System for the rapid and specific detection of shiga toxin-producing e.coli species in enriched food and environmental samples.
Marca: 3M™ 7100194040
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Un protocolo de ensayo y menos pasos que la mayoría de las pruebas reducen las tareas repetitivas y facilitan la formación de los empleados.
- Los reactivos listos para su uso y predispensados proporcionan comodidad y minimizan la posibilidad de errores humanos.
- Los tubos de ensayo codificados por colores por organismo y las pantallas de software coincidentes permiten un mejor seguimiento y una fácil identificación.
- La capacidad de ejecutar todos los ensayos simultáneamente y la flexibilidad de realizar pruebas de hasta 96 muestras en cada ciclo le ayudan a operar de forma más eficiente.
- El proceso de detección y amplificación en tiempo real identifica los resultados positivos en tan solo 15 minutos y permite tomar decisiones críticas más rápidamente.
Especificaciones
Pantalla de gen de STEC | |
ensayo | |
Alimentos y bebidas, Prueba medioambiental | |
48/Paq. |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.