Learn More
3M™ Control de matriz de detección molecular MDMC96
El kit contiene 96 pruebas y se utiliza con el sistema de detección molecular 3M para comprobar la inhibición de la muestra de matriz durante los periodos de validación, al adoptar el método 3M, o al probar matrices nuevas o desconocidas.
Marca: 3M™ 7000128756
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Compruebe que las matrices nuevas o desconocidas no inhiben la amplificación.
- Reactivos listos para su uso y predispensados.
- Solo dos pasos de transferencia después del enriquecimiento.
- El sistema de tubos cerrados reduce el riesgo de contaminación por amplicones.
- Diseñado para trabajar con caldos de enriquecimiento exclusivos de 3M para promover el crecimiento.
Especificaciones
ensayo | |
Prueba medioambiental | |
Sistema de detección molecular de 3M | |
96 |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.