Learn More
Invitrogen™ 2-NBDG (2-(N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-il)amino)-2-desoxiglucosa)
Descripción
El 2-NBDG es un análogo de la glucosa fluorescente que se ha utilizado para supervisar el consumo de glucosa en células vivas, como un indicador de la viabilidad celular. Aunque es sensible a su entorno, la fluorescencia de la sal p-nitrobencenodiazoica (NBD) normalmente muestra unos niveles máximos de excitación/emisión de aproximadamente 465/540 nm y puede visualizarse con filtros ópticos diseñados para la fluoresceína.
Análisis celular, metabolismo celular, rastreo y seguimiento celular, viabilidad celular, proliferación y función, endocitosis, exocitosis y fagocitosis, rastreo celular general
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia, Citómetro de flujo |
| Tipo de producto | 2-NBDG |
| Tipo de colorante | Otras etiquetas o colorantes |
| Formato | Tubos, portaobjetos |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |