Learn More
Invitrogen™ Faloidina Alexa Fluor™ 647
Sonda de f-actina de alta afinidad conjugada con el colorante brillante, fotoestable y con fluorescencia de rojo lejano Alexa Fluor 647.
Marca: Invitrogen™ A22287
831.37 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21888" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : II
Descripción
Obtención de mejores resultados en estudios de tinción de actina
La faloidina es un péptido bicíclico perteneciente a una familia de toxinas aisladas a partir de la “seta mortal” Amanita phalloides y se suele utilizar en aplicaciones de adquisición de imágenes para etiquetar selectivamente la f-actina. Una faloidina etiquetada de forma fluorescente tiene prácticamente las mismas propiedades de unión con la actina de diferentes especies, incluidas plantas y animales. La faloidina une la f-actina con un alto nivel de selectividad mientras que Alexa Fluor 647 proporciona una fluorescencia de rojo lejano con un brillo y una fotoestabilidad incomparables. Al demostrar una tinción inespecífica casi inexistente, la faloidina Alexa Fluor 647 permite la discriminación de alto contraste de la tinción de actinas.
- Tinción selectiva en f-actina
- Excelente rendimiento de fluorescencia
- Excitación/emisión: 650/668 nm
- Superior para la tinción de anticuerpos
- Óptimo para muestras fijas y permeabilizadas
- Totalmente compatible con otras tinciones fluorescentes utilizadas en análisis celular, incluidas las proteínas fluorescentes, los nanocristales Qdot™ y otros conjugados Alexa Fluor incluyendo anticuerpos secundarios
Análisis celular, estructura celular, citoesqueleto. Se emplea para visualizar y cuantificar F-actina en cortes de tejido, cultivos celulares o preparaciones sin células.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. | |
Alexa Fluor™ 647 | |
Temperatura ambiente | |
Faloidina |
650⁄668 | |
Alexa Fluor™ | |
Colorantes Alexa Fluor | |
Actina, citoesqueleto, Cytoskeleton |
Seguridad y manipulación
- ALEXA FLUOR 647 PHALLO
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P262-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Alexa Fluor 647 Phalloidin
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.