Learn More
Invitrogen™ Kit de ensayo de glucosa/glucosa oxidasa Amplex™ Red
Código de producto. 10494392
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 ensayos
Tamaño de la unidad:
cada uno
10494392 500 ensayos cada uno
1 options
Código de producto. 10494392
Marca: Invitrogen™ A22189
Su formato permite realizar varias mediciones en un punto de tiempo
El kit de ensayo de glucosa/glucosa oxidasa Amplex Red proporciona un método sensible y sencillo para detectar D-glucosa o glucosa oxidasa mediante un lector de microplacas de fluorescencia o un fluorímetro. El reactivo Amplex Red (10-acetil-3,7-dihidroxifenoxacina) es un sustrato de peroxidasa incoloro, estable y extremadamente versátil. Dado que las reacciones mediadas por peroxidasa y glucosa oxidasa se pueden acoplar, es posible medir la actividad de la glucosa oxidasa o la liberación de glucosa por cualquier enzima glucosidasa (por ejemplo, β-glucosidasa y glucocerebrosidasa) en un ensayo continuo o discontinuo. Debido a la capacidad de acoplar reacciones, este ensayo ha demostrado ser útil para la cuantificación de niveles de glucosa en alimentos, medios de fermentación y fluidos corporales. En el ensayo, la glucosa oxidasa reacciona con la D-glucosa para formar D-gluconolactona y peróxido de hidrógeno. En presencia de la peroxidasa de rábano (HRP), el peróxido de hidrógeno reacciona con el reactivo Amplex Red en una proporción estequiométrica 1:1 para crear un producto rojo fluorescente, la resorufina. Como la resorufina tiene unos valores máximos de absorción y emisión de fluorescencia de alrededor de 571 nm y 585 nm respectivamente, hay poca interferencia de autofluorescencia en la mayoría de las muestras biológicas.
  • Detecta concentraciones de tan solo 3 μM de D-glucosa o 0,05 mU/ml de glucosa oxidasa
  • Su formato permite realizar varias mediciones en un punto de tiempo
  • Diseñado para una mínima interferencia autofluorescente
  • También hay disponibles diseños de ensayos y envases personalizados
Utilice ensayos Amplex Red para una amplia gama de investigaciones
Hay disponible una amplia variedad de ensayos Amplex Red para el estudio de la señalización de células y lípidos, la neurobiología, el funcionamiento de procesos inflamatorios e inmunitarios, y el metabolismo. También ofrecemos el reactivo Amplex UltraRed, un reactivo de segunda generación que proporciona una mayor sensibilidad y una fluorescencia más brillante, así como el reactivo de parada Amplex Red/UltraRed. El reactivo de parada Amplex Red/UltraRed ofrece comodidad y control, ya que permite terminar la reacción de generación de la señal de fluorescencia en un momento determinado por el usuario. Después de añadir el reactivo de parada, la señal de fluorescencia permanece estable durante al menos tres horas.
Ensayos de actividad enzimática y proteica, actividad de oxidasa y peroxidasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de glucosa/glucosa oxidasa
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas, Espectrofotómetro, Fluorímetro
Tipo de producto Kit de ensayo de glucosa/glucosa oxidasa Red
Tipo de colorante Otras etiquetas o colorantes
Formato Tubos, placa de 96 pocillos
Línea de productos Amplex
Cantidad 500 ensayos
Condiciones de envío Temperatura ambiente