Learn More
Invitrogen™ Amplex™ Red Glutamic Acid/Glutamate Oxidase Assay Kit
Descripción
El kit de ensayo de ácido glutámico/glutamato oxidasa Amplex Red proporciona un método sencillo y sensible para detectar la actividad de ácido glutámico/glutamato oxidasa mediante un lector de microplacas de fluorescencia o un fluorímetro. El kit de ensayo de ácido glutámico/glutamato oxidasa Amplex Red proporciona un método ultrasensible para detectar ácido glutámico o para supervisar continuamente la actividad del glutamato oxidasa mediante un lector de microplacas de fluorescencia o un fluorímetro. En el ensayo, el glutamato oxidasa oxida el L-ácido glutámico para producir α-cetoglutarato, NH3 y peróxido de hidrógeno. La transaminasa de L-alanina y L-glutamato–piruvato se incluyen en la reacción para regenerar el L-ácido glutámico mediante la transaminación de α-cetoglutarato, lo que provoca varios ciclos de la reacción inicial y una amplificación significativa del peróxido de hidrógeno producido. El peróxido de hidrógeno reacciona con 10-acetil-3,7-dihidroxifenoxacina (reactivo Amplex Red) en una proporción estequiométrica 1:1 en una reacción catalizada por peroxidasa de rábano (HRP) para crear un producto altamente fluorescente, la resorufina. Como la resorufina tiene unos valores máximos de absorción y emisión de fluorescencia de alrededor de 571 nm y 585 nm respectivamente, hay poca interferencia de autofluorescencia en la mayoría de las muestras biológicas.
- Detecta concentraciones tan bajas como L-ácido glutámico de 10 nm o 40 μU/ml de L-glutamato oxidasa purificado
- Su formato permite realizar varias mediciones en un punto de tiempo
- Diseñado para una mínima interferencia autofluorescente
- También hay disponibles diseños de ensayos y envases personalizados
Utilice ensayos Amplex Red para una amplia gama de investigaciones
Hay disponible una amplia variedad de ensayos Amplex Red para el estudio de la señalización de células y lípidos, la neurobiología, el funcionamiento de procesos inflamatorios e inmunitarios, y el metabolismo. También ofrecemos el reactivo Amplex UltraRed, un reactivo de segunda generación que proporciona una mayor sensibilidad y una fluorescencia más brillante, así como el reactivo de parada Amplex Red/UltraRed. El reactivo de parada Amplex Red/UltraRed ofrece comodidad y control, ya que permite terminar la reacción de generación de la señal de fluorescencia en un momento determinado por el usuario. Después de añadir el reactivo de parada, la señal de fluorescencia permanece estable durante al menos tres horas.
Análisis celular, metabolismo celular, viabilidad, proliferación y función celulares, ensayos de actividad de enzimas y proteínas, actividad de oxidasa y peroxidasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de ácido glutámico/glutamato oxidasa |
| Para utilizar con (equipo) | Fluorímetro, Lector de microplacas |
| Tipo de producto | Kit de ensayo de ácido glutamático/glutamato oxidasa Red |
| Tipo de colorante | Otras etiquetas o colorantes |
| Formato | Placa de 96 pocillos |
| Línea de productos | Amplex |
| Cantidad | 200 ensayos |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |