Learn More
Invitrogen™ Kit de ensayo de peroxidasa/peróxido de hidrógeno Amplex™ Red
Descripción
El ensayo utiliza el reactivo Amplex Red (10-acetil-3,7-dihidroxifenoxazina) para detectar la actividad de peróxido de hidrógeno (H2O2) o de peroxidasa in vitro
. El reactivo Amplex Red, en combinación con la peroxidasa de rábano (HRP), puede detectar el H2O2 liberado de las muestras biológicas (incluidas células) o generado en reactivos acoplados a enzimas. Además, el reactivo Amplex Red se puede utilizar como ensayo ultrasensible de la actividad de la peroxidasa cuando hay un exceso de H2O2. En presencia de la peroxidasa, el reactivo Amplex Red reacciona con H2O2 en una estoiquiometría 1:1 para crear un producto de oxidación rojo fluorescente, la resorufina. La resorufina tiene unos niveles máximos aproximados de excitación y emisión de 571 nm y 585 nm, respectivamente. Dado que el coeficiente de extinción es alto (58.000 ± 5000 cm–1M–1), el ensayo se puede realizar mediante fluorimetría o espectrofotometría. Esta reacción se ha utilizado para detectar un mínimo de 10 picomoles de H2O2 en un volumen de 100 μl o en 1 x 10–5 U/ml de HRP.
- Puede detectar un mínimo de 10 picomoles de peróxido de hidrógeno o de 10 μU/ml de actividad de peroxidasa de rábano en un volumen de ensayo de 100 μl.
- Proporciona suficiente reactivo para aproximadamente 500 ensayos con volúmenes de reacción de 100 μl por ensayo.
Análisis celular, cultivo celular, viabilidad, proliferación y función celulares, ensayos de actividad enzimática y proteica, estrés nitrooxidativo, actividad de la oxidasa y peroxidasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, especies reactivas de oxígeno, análisis de células madre, etiquetado y detección de células madre, investigación de células madre
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de peróxido de hidrógeno/peroxidasa |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas, Espectrofotómetro, Fluorímetro |
| Tipo de producto | Kit de ensayo de peroxidasa/peróxido de hidrógeno Red |
| Tipo de colorante | Otras etiquetas o colorantes |
| Formato | Tubos, placa de 96 pocillos |
| Línea de productos | Amplex |
| Cantidad | 500 ensayos |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |