Learn More
Invitrogen™ Reactivo Amplex™ Red
Beschreibung
The Amplex Red and Amplex UltraRed reagents are highly sensitive and stable fluorescent probes for the detection of hydrogen peroxide (H2O2) and ideal fluorogenic substrates for peroxidase. These reagents can be used for solution-based assays to detect the activity of H2O2 released from biological samples or with HRP-based ELISA applications. The Amplex UltraRed reagent is an improved version of Amplex Red that is brighter and more sensitive to peroxidase with less pH sensitivity compared to the Amplex Red reagent.
- Sustrato fluorogénico ideal para la peroxidasa
- En presencia de peroxidasa de rábano picante (HRP), el reactivo Amplex Red reacciona en una estequiometría de 1:1 con H2o2 para producir resorufina altamente fluorescente
- Dado que el H2o2 se produce en muchas reacciones enzimáticas, el reactivo Amplex Red detecta la actividad de muchas enzimas diferentes (kits de ensayo Amplex Red)
Cree su propio inmunoensayo, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, ensayos de actividad enzimática y proteica, inmunoensayos, estrés nitrooxidativo, actividad de oxidasas y peroxidasas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, especies reactivas de oxígeno, inmunoensayo listo para usar
Bestellinformation
Condición de envío: Temperatura ambiente
Spezifikation
Spezifikation
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de - 5 a - 30 °C). |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Hydrogen Peroxidase Assay |
| Para utilizar con (equipo) | Fluorometer, Microplate Reader |
| Tipo de producto | Red Hydrogen Peroxide |
| Tipo de colorante | Reactivo Amplex Red |
| Formulario | Sólido |
| Línea de productos | Amplex |
| Cantidad | 5mg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Mehr anzeigen |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.