Learn More
Invitrogen™ Amplex™ Red/UltraRed Stop Reagent
Diseñado para su uso con los kits de ensayo y sustratos fluorogénicos Amplex Red y Amplex UltraRed
Marca: Invitrogen™ A33855
217.55 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
El reactivo de parada Amplex Red/UltraRed ofrece comodidad y control, ya que permite terminar la reacción de generación de la señal de fluorescencia en un momento determinado por el usuario. Está diseñado para terminar reacciones que contienen hasta 0,1 unidades/ml de peroxidasa de rábano (HRP) y peróxido de hidrógeno 5 μM. Después de añadir el reactivo de parada, la señal de fluorescencia permanece estable durante al menos 3 horas.
- Ensayos biomoleculares sensibles basados en sistemas enzimáticos que generan peróxido de hidrógeno unidos a la oxidación mediada por peroxidasa de los sustratos fluorogénicos Amplex UltraRed o Amplex Red
- Las reacciones de detección se realizan en pocillos de microplacas y se inician mediante la adición de sustrato fluorogénico Amplex UltraRed o Amplex Red, lo que provoca un aumento continuo de la fluorescencia que se prolonga durante 30 minutos o más.
- Las concentraciones de análito desconocidas se determinan comparando las intensidades de fluorescencia medidas en un momento determinado durante la reacción con las mediciones paralelas en el mismo momento en muestras estándar de concentración conocida
- Es fundamental garantizar que la sincronización de las mediciones de muestras estándar y desconocidas sea la misma
Cree su propio inmunoensayo, análisis celular, ensayos de actividad de enzimas y proteínas, inmunoensayos, actividad de lipasa y fenolipasa, actividad de oxidasa y peroxidasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, inmunoensayo listo para su uso
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar en refrigerador a entre 2 °C y 8 °C | |
Soluciones de parada | |
Amplex™, Molecular Probes™ |
Ensayos de proteínas | |
Liofilizado | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.