Learn More
Invitrogen™ Amplex™ Red Uric Acid/Uricase Assay Kit
Descripción
El kit de ensayo de ácido úrico/uricasa Amplex Red proporciona un método sencillo y sensible para detectar ácido úrico o uricasa mediante un lector de microplacas de fluorescencia o un fluorímetro. El ácido úrico sérico es el producto final del metabolismo de las purinas en los tejidos corporales y se elimina a través de los riñones por filtración glomerular. La mayoría de los animales pueden metabolizar el ácido úrico en productos que se excretan con más facilidad, pero los humanos carecen de la enzima necesaria, urato oxidasa (uricasa), como resultado de la presencia de dos “mutaciones sin sentido” en el gen humano de la uricasa. El kit de ensayo de ácido úrico/uricasa Amplex Red proporciona un método ultrasensible para detectar el ácido úrico o para controlar la actividad de la uricasa. En el ensayo, la uricasa cataliza la conversión de ácido úrico en alantoína, peróxido de hidrógeno y dióxido de carbono. En presencia de peroxidasa de rábano (HRP), el peróxido de hidrógeno reacciona estequiométricamente con el reactivo Amplex Red para generar el producto de oxidación rojo fluorescente, la resorufina. Como la resorufina tiene unos valores máximos de absorción y emisión de fluorescencia de alrededor de 571 nm y 585 nm respectivamente, hay poca interferencia de autofluorescencia en la mayoría de las muestras biológicas.
- Detecta concentraciones tan bajas como 100 nm de ácido úrico o 0,2 mU/ml de actividad de la uricasa
- Su formato permite realizar varias mediciones en un punto de tiempo
- Diseñado para una mínima interferencia autofluorescente
- También hay disponibles diseños de ensayos y envases personalizados
Utilice ensayos Amplex Red para una amplia gama de investigaciones
Hay disponible una amplia variedad de ensayos Amplex Red para el estudio de la señalización de células y lípidos, la neurobiología, el funcionamiento de procesos inflamatorios e inmunitarios, y el metabolismo. También ofrecemos el reactivo Amplex UltraRed, un reactivo de segunda generación que proporciona una mayor sensibilidad y una fluorescencia más brillante, así como el reactivo de parada Amplex Red/UltraRed. El reactivo de parada Amplex Red/UltraRed ofrece comodidad y control, ya que permite terminar la reacción de generación de la señal de fluorescencia en un momento determinado por el usuario. Después de añadir el reactivo de parada, la señal de fluorescencia permanece estable durante al menos tres horas.
Ensayos de actividad enzimática y proteica, actividad de oxidasa y peroxidasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de ácido úrico/uricasa |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas, Espectrofotómetro, Fluorímetro |
| Tipo de producto | Kit de ensayo de ácido úrico/uricasa Red |
| Tipo de colorante | Otras etiquetas o colorantes |
| Formato | Tubos, placa de 96 pocillos |
| Línea de productos | Amplex |
| Cantidad | 400 ensayos |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |