Learn More
Invitrogen™ ANTS (8-Aminonaphthalene-1,3,6-Trisulfonic Acid, Disodium Salt)
Colorante polianiónico a menudo utilizado en combinación con el desactivador catiónico DPX para la fusión de membrana o ensayos de permeabilidad, incluyendo la lisis inmunitaria mediada por el complemento
Marca: Invitrogen™ A350
408.50 EUR hasta el 2025-02-21
Use el código promocional "24115" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El desplazamiento de Stokes inusualmente alto de ANTS en el agua (> 150 nm) lo separa de gran parte de la autofluorescencia de las muestras biológicas
- También se ha empleado ANTS como marcador neuronal
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
1 g | |
Microscopio de fluorescencia | |
Fluorescente | |
Sólido | |
ANTS |
Temperatura ambiente | |
Membranas celulares y lípidos | |
C10H7NNa2O9S3 | |
Verde |