Learn More
Invitrogen™ ATTO-TAG™ FQ Derivatization Reagent (FQ; 3-(2-Furoyl)quinoline-2-Carboxaldehyde)
Permite la detección ultrasensible de aminas primarias
Marca: Invitrogen™ A10192
Detalles adicionales : Peso : 0.00052kg
Descripción
Recientemente, los investigadores describieron un método simple en el cual el reactivo ATTO-TAG FQ se utiliza para derivar soluciones muy diluidas (10-8 M) de péptidos. Disponible como producto independiente o como componente de un kit de derivatización de aminas (A-2334). Especialmente adecuado para la derivatización de péptidos, aminoácidos, azúcares aminados y otras moléculas que contienen aminas para la detección por electroforesis capilar con fluorescencia inducida por láser, ya que no es fluorescente en estado no reaccionado y reacciona específicamente con aminas para formar conjugados muy fluorescentes.
Detección de aniones, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización, electroforesis en gel de proteínas, tinción y formación de imágenes de geles de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar en el congelador (de –5 a –30 °C) y proteger de la luz. | |
Aldehído | |
Maciza | |
10 mg | |
Amina primaria | |
ATTO-TAG FQ |
Amina | |
Temperatura ambiente | |
ATTO-TAG™ | |
Detección de aminas primarias | |
Reactivo de derivatización |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.