Learn More
Invitrogen™ Cámara celular Attofluor™, para microscopía
Click to view available options
Cantidad:
3 Paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Debido a que la cámara está construida de acero inoxidable quirúrgico y es esterilizable en autoclave, las células se pueden cultivar directamente en cubreobjetos dentro de la unidad
- El diseño de la junta tórica evita que las muestras se contaminen con aceite o fuga de medios de los cubreobjetos
- La cámara acepta cubreobjetos redondos de 25 mm y se monta en un soporte de platina de 35 mm de diámetro estándar, y la dimensión de base de 0,5 mm deja espacio libre para el objetivo al enfocar
Análisis celular, adquisición de imágenes de células, inmunofluorescencia (IF), preparación de muestras de inmunofluorescencia
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cámara de células del sistema de adquisición de imágenes |
| Línea de productos | Attofluor |
| Diámetro (métrico) | 35 mm |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Cantidad | 3 Paq. |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |