Learn More
Invitrogen™ BackDrop™ Background Suppressor for Microplate Assays
Se ha diseñado para suprimir eficazmente la fluorescencia de fondo en ensayos con células vivas.
78.50€ - 369.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at 2-8°C. DO NOT FREEZE. Protect material from long-term exposure to light.
Línea de productos BackDrop™
Para utilizar con (aplicación) Ensayos de microplacas
Tipo de producto Supresor de fondo para ensayos de células vivas
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
15421094
Ver documentos
Invitrogen™
B10511
One 5 mL bottle Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15431094
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
B10512
Un frasco de 50 ml
369.00€
50 ml
Fecha estimada de envío: 09-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
BackDrop Background Suppressor is a novel signal enhancer reagent that helps improve signal-to-noise ratios when used with green-emitting fluorescent dyes or proteins.
  • Can be added to complete media
  • Improves sensitivity of green-emitting fluorescent dyes or proteins
  • Validated with many cellular assays, including ion indicator and membrane potential assays
  • Minimal cell toxicity—demonstrated to not cause osmotic shock to neuronal cells
The sensitivity of fluorescent assays can be compromised by autofluorescence or background fluorescent signals. These background signals result from cellular proteins or growth media components and contribute to a decrease in the signal-to-noise ratio and reduced assay sensitivity. Addition of BackDrop Background Suppressor significantly reduce background signal, helping improve experimental results. BackDrop Background Suppressor can be added to growth media and has been formulated to not contribute to cell toxicity. It has been successfully used with many different cell types and fluorescent reagents (including ion indicators) to efficiently suppress background fluorescence.
Cell Analysis, Cellular Imaging, Immunocytochemistry (ICC)
Especificaciones
Especificaciones
Store at 2-8°C. DO NOT FREEZE. Protect material from long-term exposure to light.
BackDrop™
Ensayos de microplacas
Supresor de fondo para ensayos de células vivas
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.