Learn More
Invitrogen™ BCECF, AM (2',7'-Bis-(2-Carboxyethyl)-5-(and-6)-Carboxyfluorescein, Acetoxymethyl Ester)
Código de producto. 10646693
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1mg
20 x 50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
1000 microgramos
10646693 1mg 1 miligramo
11524147 20 x 50 μg 1000 microgramos
2 options
Código de producto. 10646693
Marca: Invitrogen™ B1150
Para medir los cambios en el pH citosólico de la mayoría de las células
  • Con pKa de aproximadamente 6,98, indicador de pH radiométrico de excitación doble y que penetra en las células, AM es ideal para medir cambios en el pH citosólico de la mayoría de las células
  • Las mediciones de pH intracelular con BCECF se realizan determinando el pH-dependiente relación de la intensidad de emisión (detectada a 535 nm) cuando el tinte se excita a aproximadamente 490 nm frente a la intensidad de emisión cuando se excita en su punto isobéstic de aproximadamente 440 nm
Adhesión celular, análisis celular, metabolismo celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, proliferación y función, ensayos de canales iónicos basados en células, descubrimiento y desarrollo de fármacos, biología de canales iónicos, homeostasis y señalización iónica, identificación y validación de objetivos y plomo, detección de pH
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador entre -5 °C y -30 °C
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas
Tipo de producto Indicador de pH BCETF AM
Tipo de colorante Indicador de pH
Cantidad 1mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente