Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ FL ATP (adenosina 5'-trifosfato, BODIPY™ FL 2'-(or-3')-O-(N-(2-aminoetil)uretano), sal trisódica), 5 mM en tampón
Descripción
BODIPY FL adenosina 5'-trifosfato y BODIPY FL guanosina 5'-trifosfato (G-12411) se componen de un fluoróforo BODIPY FL unido a la posición 2' o 3' del anillo de ribosa mediante un enlazador. Las interacciones entre el fluoróforo y la base de purina son evidentes a partir de las propiedades espectroscópicas de estos análogos de nucleótidos. El rendimiento cuántico de fluorescencia de GTP BODIPY FL es solo aproximadamente una décima parte del de ATP BODIPY FL; sin embargo, este rendimiento puede mejorarse tras la unión de GTP BODIPY FL a proteínas de unión a GTP.
Ensayos de actividad de enzimas y proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | FL ATP |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Concentración | 5 mM |
| Etiqueta o tinte | BODIPY™ FL |
| Cantidad | 100 μl |
| Línea de productos | BODIPY |