Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ FL C5 (ácido 4,4-difluoro-5,7-dimetil-4-bora-3a,4a-diaza-s-indaceno-3-pentanoico)
Fluorescente en ambientes acuosos y lipídicos
Marca: Invitrogen™ D3834
170.24 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Descripción
El ácido graso verde fluorescente, BODIPY FL C5 se puede utilizar como un precursor sintético de una gran variedad de fosfolípidos fluorescentes. A diferencia de los fluoróforos como el pireno, los colorantes DPH y NBD, BODIPY son relativamente insensibles al medio ambiente.
Análisis celular, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), preparación de muestras de inmunofluorescencia y detección
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Ácidos grasos | |
1 mg | |
Solid | |
BODIPY™ |