Learn More
Invitrogen™ Esfingomielina BODIPY™ FL C5 (N-(4,4-difluoro-5,7-dimetil-4-bora-3a,4a-diaza-s-indaceno-3-pentanoil)esfingosil fosfocolina)
Click to view available options
Cantidad:
250 μg
Tamaño de la unidad:
250 microgramos
Descripción
La esfingomielina BODIPY FL C5 se puede utilizar en el transporte de esfingolípidos y estudios de metabolismo.
Análisis celular, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), preparación de muestras de inmunofluorescencia y detección
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Esfingolípidos |
| Cantidad | 250 μg |
| Forma física | Solid |
| Línea de productos | BODIPY |