Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ FL Prazosin
Código de producto. 11554197
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. 11554197
Marca: Invitrogen™ B7433
Localice y detecte el receptor a1-adrenérgico
La prazosina es un antagonista de alta afinidad para el receptor a1-adrenérgico. El derivado de prazosina verde fluorescente BODIPY FL se puede utilizar para localizar y detectar el receptor a1-adrenérgico.
Análisis celular, viabilidad, proliferación y función celulares, adquisición de imágenes celulares, detección de glutatión, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, estrés nitro-oxidativo
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100 μg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos BODIPY
Tipo de etiqueta Tintes BODIPY
Fórmula molecular C28H32BF2N7O3
Tipo de producto FL Prazosin