Learn More
Invitrogen™ BrdU (5-bromo-2'-desoxiuridina)
Excelente marcador de ciclo y proliferación celular
Marca:  Invitrogen™ B23151
148.67 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11594167
  • 223.00€ / 100 miligramos
Edge
Explore más ofertas especiales
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Descripción
Las células pueden incorporar de forma natural el análogo de timidina BrdU en sus células durante la división celular, lo que convierte a este análogo de nucleósido en un excelente marcador del ciclo celular y la proliferación. El análisis de BrdU incorporado puede realizarse con un anticuerpo anti-BrdU.
Apoptosis, análisis celular, ciclo celular, proliferación celular, viabilidad, proliferación y función celulares, fragmentación de ADN, citometría de flujo, ensayos de apoptosis de citometría de flujo, proliferación celular por citometría de flujo, citometría de flujo de procesos celulares
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
BrdU
Temperatura ambiente
100 mg
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
BrdU
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2984246 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/10/2024 Catalog NumberB23151
Número de lote913310 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/10/2024 Catalog NumberB23151
Número de lote2936399 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/07/2024 Catalog NumberB23151
Número de lote2897816 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/04/2024 Catalog NumberB23151
Número de lote2841588 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/01/2024 Catalog NumberB23151
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ BrdU (5-bromo-2'-desoxiuridina) > 100 mg