Learn More
Invitrogen™ C12FDG (5-dodecanoilaminofluoresceína Di-β-D-galactopiranósido)
Descripción
El sustrato de β-galactosidasa, C12FDG ha sido modificado covalentemente para incluir una fracción lipofílica de 12 carbonos. Una vez dentro de la célula, el sustrato es escindido por la β-galactosidasa, generando un producto fluorescente que es bien retenido por las células, probablemente por la incorporación de la cola lipofílica dentro de la membrana celular. C12FDG es el componente principal del kit ImaGene Green™.
Ensayos de beta-galactosidasa, análisis celular, adquisición de imágenes de células, ensayos de actividad enzimática y proteica, citometría de flujo, detección secundaria y de anticuerpos de citometría de flujo, glucosidasa, neuraminidasa y actividad enzimática relacionada, inmunofluorescencia (IF), detección y tinción de inmunofluorescencia, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, ensayos de indicadores
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C). |
| Método de detección | Fluorescente |
| Cantidad | 5 mg |
| Sustrato | Sustrato Beta-Gal |
| Substrate Properties | Sustrato químico |
| Excitación/emisión | 490⁄514 |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |