Learn More
Invitrogen™ Calceína, AM, colorante de color persignificado celular
Código de producto. 10696883
Click to view available options
Tipo de producto:
AM de azul de la calceína
Calcein, AM
Calceína
Calceína AM de color verde; embalaje especial
Cantidad:
1 mL
1 mg
100 mg
20 x 50 μg
Color:
Blue
Green
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 miligramos
1000 microgramos
cada uno
Código de producto. 10696883
Marca: Invitrogen™ C1429
Se puede utilizar para determinar la viabilidad celular en la mayoría de las células eucariotas
Calcein AM is a cell-permeant dye frequently used in cell biology research. It is derived from Calcein, a fluorescent dye that exhibits bright green fluorescence upon binding to intracellular free calcium ions. Calcein AM is a non-fluorescent compound that can permeate the cell membrane due to its lipophilic properties. Once inside the cell, it is cleaved by intracellular esterases, yielding the fluorescent Calcein molecule. This conversion allows the dye to be retained within the cytoplasm; apoptotic and dead cells with compromised membranes do not retain Calcein.
  • Mide la actividad enzimática y la integridad célula-membrana, que es necesaria para la retención intracelular de su producto fluorescente
  • La calceína AM azul es solo débilmente fluorescente (excitación/emisión máxima aproximadamente 322/435 nm)
  • Tras la división de ésteres AM por esterasas intracelulares, este marcador se vuelve relativamente polar y es retenido por las células durante varias horas
  • Además, su intensidad de fluorescencia aumenta y sus espectros de fluorescencia se desplazan a longitudes de onda más largas, con un máximo de excitación/emisión de aproximadamente 360/449 nm
Adhesión celular, análisis de células, recuento celular y viabilidad, recuento celular, viabilidad, y crioconservación, cultivo celular, proliferación celular, marcado y seguimiento de células, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, proliferación y función, adquisición de imágenes de células, ensayos de toxicología celular, quimiotaxis y migración celular, descubrimiento y desarrollo de fármacos, seguimiento de células general, detección de alto contenido (HCS), inmunofluorescencia (IF), inmunofluorescencia y detección, evaluación microbiana, evaluación de ensayos de ADME/Tox basados en dianas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Permeabilidad celular Permeabilidad celular
Color Blue
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Para utilizar con (aplicación) Rastreo celular, rastreador celular, Cell Tracker
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Tipo de producto AM de azul de la calceína
Tipo de colorante Otras etiquetas o colorantes
Emission 449 nm
Cantidad 1 mg
Tipo de reactivo Compuestos de seguimiento celular, reactivos de etiquetado celular
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Enzima diana Esterasa
Excitación/emisión 322/437 nm
Peso molecular 465.41