Learn More
Invitrogen™ Calceína, AM, colorante de color persignificado celular
Descripción
Calcein AM is a cell-permeant dye frequently used in cell biology research. It is derived from Calcein, a fluorescent dye that exhibits bright green fluorescence upon binding to intracellular free calcium ions. Calcein AM is a non-fluorescent compound that can permeate the cell membrane due to its lipophilic properties. Once inside the cell, it is cleaved by intracellular esterases, yielding the fluorescent Calcein molecule. This conversion allows the dye to be retained within the cytoplasm; apoptotic and dead cells with compromised membranes do not retain Calcein.
- En las células vivas, el tinte no fluorescente se convierte en calceína verde-fluorescente después de que las esterasas intracelulares eliminen los ésteres de acetoximetil (AM)
Adhesión celular, análisis de células, recuento celular y viabilidad, recuento celular, viabilidad, y crioconservación, cultivo celular, proliferación celular, rastreo y seguimiento de células, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, proliferación y función, adquisición de imágenes de células, ensayos de toxicología celular, quimiotaxis y migración celular, descubrimiento y desarrollo de fármacos, seguimiento de células general, detección de alto contenido (HCS), inmunofluorescencia (IF), inmunofluorescencia y detección, evaluación microbiana, evaluación basada en ADME/Tox
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Permeabilidad celular | Permeabilidad celular |
| Color | Green |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Para utilizar con (aplicación) | Rastreo celular, rastreador celular, Cell Tracker |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Tipo de producto | Calceína AM de color verde; embalaje especial |
| Tipo de colorante | Otras etiquetas o colorantes |
| Emission | 495 nm |
| Excitation Wavelength Range | 515 nm |
| Formato | Special packaging |
| Mostrar más |