Learn More
Invitrogen™ Calceína, AM, colorante de color persignificado celular
Description
Calcein AM is a cell-permeant dye frequently used in cell biology research. It is derived from Calcein, a fluorescent dye that exhibits bright green fluorescence upon binding to intracellular free calcium ions. Calcein AM is a non-fluorescent compound that can permeate the cell membrane due to its lipophilic properties. Once inside the cell, it is cleaved by intracellular esterases, yielding the fluorescent Calcein molecule. This conversion allows the dye to be retained within the cytoplasm; apoptotic and dead cells with compromised membranes do not retain Calcein.
- El fluoróforo verde versátil es impermeable a las células y se utiliza comúnmente para el marcado celular y en estudios de endocitosis y gap uniones
Adhesión celular, análisis de células, recuento celular y viabilidad, recuento celular, viabilidad y crioconservación, cultivo celular, proliferación celular, marcado y seguimiento de células, viabilidad celular, proliferación y función, adquisición de imágenes de células, ensayos toxicológicos celulares, quimiotaxis y migración celular, descubrimiento y desarrollo de fármacos, endocitosis, exocitosis y fagocitosis, marcado de células general, detección de alto contenido (HCS), detección Inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, homeostasis iónica y señalización, seguimiento microbiano, ensayos ADME/Tox basados en dianas, detección de zinc e iones de metales pesados
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
Specifications
Specifications
| Permeabilidad celular | Impenetrable en células |
| Color | Green |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Para utilizar con (aplicación) | Rastreo celular, rastreador celular, Cell Tracker |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Tipo de producto | Calceína |
| Tipo de colorante | Otras etiquetas o colorantes |
| Emission | 517 nm |
| Excitation Wavelength Range | 494 nm |
| Cantidad | 100 mg |
| Show More |