Learn More
Invitrogen™ Calcium Orange™, AM, cell permeant - Special Packaging
Click to view available options
Cantidad:
10 x 50 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
Descripción
- Estos indicadores se pueden utilizar en muchas investigaciones de señalización del calcio, incluida la medición de Ca2+ intracelular, tras la entrada y liberación de Ca2+ y la adquisición de imágenes de excitación multifotónica de Ca2+ en tejidos vivos.
- Las células se pueden cargar como éster AM de estos indicadores calcio mediante la adición del indicador disuelto directamente a las placas que contienen las células cultivadas.
- La señal de fluorescencia de estas células se mide generalmente mediante microscopía de fluorescencia, ensayos de microplacas de fluorescencia o citometría de flujo.
- Presentan un aumento de la fluorescencia al unirse a Ca2+ con poco cambio en la longitud de onda
- Estas sondas se excitan con luz visible y dado que la energía requerida para la excitación es baja, el potencial de fotodaño celular se reduce.
- Los instrumentos basados en láser de uso habitual (por ejemplo, microscopios de escaneo láser confocal) son capaces de excitar eficientemente esos indicadores, y sus emisiones están en regiones del espectro donde los fondos de dispersión y autofluorescencia celular no suelen causar problemas.
- Etiqueta (Ex/EM): Calcium Orange (549/576 nm)
- Aumento de la intensidad de fluorescencia al unirse Ca2+: aproximadamente 3 veces
Detección de calcio, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Viabilidad y proliferación celulares |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Tipo de producto | Indicador de calcio |
| Tipo de colorante | A base de colorantes fluorescentes |
| Línea de productos | CALCIUM ORANGE |
| Cantidad | 10 x 50 μg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |