Learn More
Invitrogen™ Colorante CellTracker™ cm-DII
Click to view available options
Cantidad:
1mg
20 x 50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
1000 microgramos
Beschreibung
- Después de cargar las células, el tinte se conserva bien, lo que permite el seguimiento multigeneracional de movimientos celulares.
- Espectros de excitación/emisión rojos (553/570 nm máximo) son óptimos para multiplexar con colorantes fluorescentes verdes y proteínas
- Retención de la señal fluorescente superior a >72 horas (normalmente de tres a seis generaciones).
- Baja citotoxicidad: no afecta a la viabilidad ni a la proliferación—
- Mejor solubilidad en agua en comparación con DII
- Diseñado para pasar libremente a través de las membranas celulares a las células, donde se transforma en productos de reacción impermeables a las células
- Los tintes se transfieren a las células hijas, pero no a las células adyacentes de una población.
- Estable, no tóxico a las concentraciones de trabajo, bien conservado en las células, y brillante fluorescente a pH fisiológico
Análisis celular, rastreo y seguimiento celular, adquisición de imágenes celulares, rastreo celular general, adquisición de imágenes in vivo, rastreo neuronal
Bestellinformation
Condición de envío: Temperatura ambiente
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Amarillo |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Cantidad | 1mg |
| Método de detección | Fluorescente |
| Línea de productos | CellTracker |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de etiqueta | Proteína fluorescente |
| Tipo de producto | Tinte |
| SubCellular Localization | Membranas celulares y lípidos, Lipids |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction