Learn More
Invitrogen™ Colorante CellTracker™ cm-DII
Click to view available options
Cantidad:
1mg
20 x 50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
1000 microgramos
Descripción
- Después de cargar las células, el tinte se conserva bien, lo que permite el seguimiento multigeneracional de movimientos celulares.
- Espectros de excitación/emisión rojos (553/570 nm máximo) son óptimos para multiplexar con colorantes fluorescentes verdes y proteínas
- Retención de la señal fluorescente superior a >72 horas (normalmente de tres a seis generaciones).
- Baja citotoxicidad: no afecta a la viabilidad ni a la proliferación—
- Mejor solubilidad en agua en comparación con DII
- Diseñado para pasar libremente a través de las membranas celulares a las células, donde se transforma en productos de reacción impermeables a las células
- Los tintes se transfieren a las células hijas, pero no a las células adyacentes de una población.
- Estable, no tóxico a las concentraciones de trabajo, bien conservado en las células, y brillante fluorescente a pH fisiológico
Análisis celular, rastreo y seguimiento celular, adquisición de imágenes celulares, rastreo celular general, adquisición de imágenes in vivo, rastreo neuronal
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Intervalo de longitud de onda de excitación | 553⁄570 |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Cantidad | 20 x 50 μg |
| Método de detección | Fluorescente |
| Línea de productos | CellTracker |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de etiqueta | Proteína fluorescente |
| Tipo de producto | Tinte |
| Mostrar más |