Learn More
Invitrogen™ Colorante verde CMFDA CellTracker™
Es un colorante fluorescente adecuado para supervisar el movimiento de las células o su ubicación.
Marque: Invitrogen™ C2927
507.30 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21888" para aplicar la oferta.
Informations supplémentaires : Peso : 0.00454kg
Description
Cell movement and location studies require specialized probes that are nontoxic to living cells and well retained, allowing for multigenerational tracking. The CellTracker fluorescent probes are available in a range of fluorescent colors to match instrument lasers and filters, and to accommodate co-staining with antibodies or other cell analysis probes. These dyes are excellent tools for monitoring cell movement, location, proliferation, migration, chemotaxis, and invasion.
- Este tinte se conserva bien, lo que permite el seguimiento multigeneracional de movimientos celulares.
- Los espectros de excitación/emisión naranja (541/565 nm máximo) son óptimos para multiplexing con colorantes fluorescentes verdes y proteínas
- Fácil de usar: retire el medio, añada el tinte, incube 30 minutos y obtenga la imagen de las células.
- Retención de la señal fluorescente superior a >72 horas (normalmente de tres a seis generaciones).
- Baja citotoxicidad: no afecta a la viabilidad ni a la proliferación
- El tinte fluorescente de CMAC CellTracker Blue se ha diseñado para atravesar libremente las membranas celulares hasta las células donde se transforma en productos de reacción impermeabilizantes de membranas celulares.
- El colorante se transfiere a las células hijas, pero no a las celdas adyacentes de una población.
- Estable, no tóxico a las concentraciones de trabajo, bien conservado en las células, y brillante fluorescente a pH fisiológico
Adhesión celular, análisis de células, proliferación celular, rastreo y seguimiento de células, viabilidad celular, proliferación y función, adquisición de imágenes de células, ensayos de toxicología celular, quimiotaxis y migración celular, descubrimiento y desarrollo de fármacos, seguimiento celular general, detección de alto contenido (HCS), inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, ensayos ADME/Tox basados en objetivos
Informations sur la commande
Condición de envío: Temperatura ambiente
Spécification
Orange | |
1 mg | |
Dry Powder | |
Compuestos de seguimiento celular, reactivos de etiquetado celular | |
Otras etiquetas o colorantes | |
Cytoplasm |
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. | |
CellTracker™ Orange CMTMR Dye, 1 mg | |
CellTracker™ | |
Temperatura ambiente | |
Tinte |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.