Learn More
Invitrogen™ Sondas fluorescentes CellTracker™
Código de producto. 10644013
Click to view available options
Cantidad:
1mg
1 mg
20 x 50 μg
20 × 15 μg
20 × 50 μg
5 x 0,1 mg
5 mg
Tipo de colorante:
CellTracker Blue CMF2HC
CellTracker Green CMFDA
CellTracker Orange CMRA
CellTracker Orange CMTMR
CellTracker™ Blue CMAC
CellTracker™ Blue CMHC
CellTracker™ Red CMTPX
Colorantes BODIPY
Otras etiquetas o colorantes
ThiolTracker™ Violet
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
1000 microgramos
300 microgramos
5 miligramos
500 microgramos
Código de producto. 10644013
Marca: Invitrogen™ C2925
Edge
Es un colorante fluorescente adecuado para supervisar el movimiento de las células o su ubicación.
Cell movement and location studies require specialized probes that are nontoxic to living cells and well retained, allowing for multigenerational tracking. The CellTracker fluorescent probes are available in a range of fluorescent colors to match instrument lasers and filters, and to accommodate co-staining with antibodies or other cell analysis probes. These dyes are excellent tools for monitoring cell movement, location, proliferation, migration, chemotaxis, and invasion.
  • Este tinte se conserva bien, lo que permite el seguimiento multigeneracional de movimientos celulares.
  • Los espectros de excitación/emisión verde (492/517 nm maxima) son ideales para el multiplexing con proteínas y tintes rojo fluorescente.
  • Fácil de usar: retire el medio, añada el tinte, incube 30 minutos y obtenga la imagen de las células.
  • Retención de la señal fluorescente superior a >72 horas (normalmente de tres a seis generaciones).
  • Baja citotoxicidad: no afecta a la viabilidad ni a la proliferación
  • El tinte fluorescente de CMAC CellTracker Blue se ha diseñado para atravesar libremente las membranas celulares hasta las células donde se transforma en productos de reacción impermeabilizantes de membranas celulares.
  • El colorante se transfiere a las células hijas, pero no a las celdas adyacentes de una población.
  • Estable, no tóxico a las concentraciones de trabajo, bien conservado en las células, y brillante fluorescente a pH fisiológico
Adhesión celular, análisis celular, proliferación celular, seguimiento y seguimiento celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, proliferación y función, Imágenes celulares, ensayos de toxicología celular, quimiotaxis y migración celular, descubrimiento y desarrollo de fármacos, seguimiento celular general, detección de glutatión, detección de alto contenido (HCS), inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, señalización y homeostomía, señalización, identificación y señalización Seguimiento microbiano, estrés nitrooxidativo, ensayos ADME/Tox basados en objetivos, detección de pH
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador entre -5 °C y -30 °C
Intervalo de longitud de onda de excitación 492 nm
Tipo de colorante CellTracker Green CMFDA
Cantidad 1mg
Descripción CellTracker™ Green CMFDA Dye, 1 mg
Emisión 517 nm
Formulario Dry Powder
Línea de productos CellTracker
Tipo de reactivo Compuestos de seguimiento celular, reactivos de etiquetado celular
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Otras etiquetas o colorantes
Tipo de producto Tinte
SubCellular Localization Cytoplasm