Learn More
Invitrogen™ Sondas fluorescentes CellTracker™
Descripción
Cell movement and location studies require specialized probes that are nontoxic to living cells and well retained, allowing for multigenerational tracking. The CellTracker fluorescent probes are available in a range of fluorescent colors to match instrument lasers and filters, and to accommodate co-staining with antibodies or other cell analysis probes. These dyes are excellent tools for monitoring cell movement, location, proliferation, migration, chemotaxis, and invasion.
- Después de cargar las células, el tinte se conserva bien, lo que permite el seguimiento multigeneracional de movimientos celulares.
- Los espectros de excitación/emisión (415/516 nm máximo) violetas son óptimos para multiplexing con colorantes fluorescentes verdes y rojos y proteínas
- Fácil de usar: retire el medio, añada el tinte, incube 30 minutos y obtenga la imagen de las células.
- Retención de la señal fluorescente superior a >72 horas (normalmente de tres a seis generaciones).
- Baja citotoxicidad: no afecta a la viabilidad ni a la proliferación
- Diseñado para pasar libremente a través de las membranas celulares a las células, donde se transforma en productos de reacción impermeables a las células
- El colorante se transfiere a las células hijas, pero no a las celdas adyacentes de una población.
- Estable, no tóxico a las concentraciones de trabajo, bien conservado en las células, y brillante fluorescente a pH fisiológico
Análisis celular, marcado y seguimiento de células, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, proliferación y función, adquisición de imágenes de células, marcado general de células, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Color morado |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en ≤–20°C, L proteger el material de la exposición a largo plazo a la luz; puede estar expuesto a la luz durante cortos períodos de tiempo, CellTracker™ Violet BMQC 5 X 0,1 mg viales, requiere DMSO |
| Intervalo de longitud de onda de excitación | 415⁄516 |
| Tipo de colorante | ThiolTracker™ Violet |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia, instrumento de alto contenido |
| Cantidad | 5 x 0,1 mg |
| Método de detección | Fluorescente |
| Descripción | CellTracker™ Violet BMQC Dye, 5 x 0.1 mg |
| Emisión | Visible |
| Formulario | Liofilizado |
| Mostrar más |