Learn More
Invitrogen™ Sondas fluorescentes CellTracker™
Código de producto. 11564237
Click to view available options
Cantidad:
1mg
1 mg
20 x 50 μg
20 × 15 μg
20 × 50 μg
5 x 0,1 mg
5 mg
Tipo de colorante:
CellTracker Blue CMF2HC
CellTracker Green CMFDA
CellTracker Orange CMRA
CellTracker Orange CMTMR
CellTracker™ Blue CMAC
CellTracker™ Blue CMHC
CellTracker™ Red CMTPX
Colorantes BODIPY
Otras etiquetas o colorantes
ThiolTracker™ Violet
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
1000 microgramos
300 microgramos
5 miligramos
500 microgramos
Código de producto. 11564237
Marca: Invitrogen™ C2110
Edge
Es un colorante fluorescente adecuado para supervisar el movimiento de las células o su ubicación.
Cell movement and location studies require specialized probes that are nontoxic to living cells and well retained, allowing for multigenerational tracking. The CellTracker fluorescent probes are available in a range of fluorescent colors to match instrument lasers and filters, and to accommodate co-staining with antibodies or other cell analysis probes. These dyes are excellent tools for monitoring cell movement, location, proliferation, migration, chemotaxis, and invasion.
  • Este tinte se conserva bien, lo que permite el seguimiento multigeneracional de movimientos celulares.
  • Los espectros de excitación/emisión (353/466 nm máximo) azules son óptimos para multiplexar con colorantes fluorescentes verdes y rojos y proteínas
  • Fácil de usar: retire el medio, añada el tinte, incube 30 minutos y obtenga la imagen de las células.
  • Retención de la señal fluorescente superior a >72 horas (normalmente de tres a seis generaciones).
  • Baja citotoxicidad: no afecta a la viabilidad ni a la proliferación
  • El tinte fluorescente de CMAC CellTracker Blue se ha diseñado para atravesar libremente las membranas celulares hasta las células donde se transforma en productos de reacción impermeabilizantes de membranas celulares.
  • El colorante se transfiere a las células hijas, pero no a las celdas adyacentes de una población.
  • Estable, no tóxico a las concentraciones de trabajo, bien conservado en las células, y brillante fluorescente a pH fisiológico
Adhesión celular, análisis de células, proliferación celular, rastreo y seguimiento de células, viabilidad celular, proliferación y función, adquisición de imágenes de células, ensayos de toxicología celular, quimiotaxis y migración celular, descubrimiento y desarrollo de fármacos, seguimiento celular general, detección de alto contenido (HCS), inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, ensayos ADME/Tox basados en objetivos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Intervalo de longitud de onda de excitación 353⁄466
Tipo de colorante CellTracker™ Blue CMAC
Cantidad 5 mg
Descripción CellTracker™ Blue CMAC Dye, 5 mg
Emisión 353 nm
Formulario Dry Powder
Línea de productos CellTracker
Tipo de reactivo Compuestos de seguimiento celular, reactivos de etiquetado celular
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Otras etiquetas o colorantes
Tipo de producto Tinte
SubCellular Localization Cytoplasm
Peso molecular 209.63