Learn More
Invitrogen™ Sondas fluorescentes CellTracker™
Descripción
Cell movement and location studies require specialized probes that are nontoxic to living cells and well retained, allowing for multigenerational tracking. The CellTracker fluorescent probes are available in a range of fluorescent colors to match instrument lasers and filters, and to accommodate co-staining with antibodies or other cell analysis probes. These dyes are excellent tools for monitoring cell movement, location, proliferation, migration, chemotaxis, and invasion.
- Este tinte se conserva bien, lo que permite el seguimiento multigeneracional de movimientos celulares.
- Los espectros de excitación/emisión verde (492/517 nm maxima) son ideales para el multiplexing con proteínas y tintes rojo fluorescente.
- Fácil de usar: retire el medio, añada el tinte, incube 30 minutos y obtenga la imagen de las células.
- Retención de la señal fluorescente superior a >72 horas (normalmente de tres a seis generaciones).
- Baja citotoxicidad: no afecta a la viabilidad ni a la proliferación
- El tinte fluorescente de CMAC CellTracker Blue se ha diseñado para atravesar libremente las membranas celulares hasta las células donde se transforma en productos de reacción impermeabilizantes de membranas celulares.
- El colorante se transfiere a las células hijas, pero no a las celdas adyacentes de una población.
- Estable, no tóxico a las concentraciones de trabajo, bien conservado en las células, y brillante fluorescente a pH fisiológico
Adhesión celular, análisis celular, proliferación celular, seguimiento y seguimiento celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, proliferación y función, Imágenes celulares, ensayos de toxicología celular, quimiotaxis y migración celular, descubrimiento y desarrollo de fármacos, seguimiento celular general, detección de glutatión, detección de alto contenido (HCS), inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, señalización y homeostomía, señalización, identificación y señalización Seguimiento microbiano, estrés nitrooxidativo, ensayos ADME/Tox basados en objetivos, detección de pH
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador entre -5 °C y -30 °C |
| Intervalo de longitud de onda de excitación | 492⁄517 |
| Tipo de colorante | CellTracker Green CMFDA |
| Para utilizar con (aplicación) | Fluroescence microscopy, cells in suspension, adherent cells |
| Cantidad | 20 x 50 μg |
| Método de detección | Fluroescent probes |
| Descripción | CellTracker™ Green CMFDA Dye, 20 x 50 μg |
| Emisión | 517 nm |
| Formulario | Dry Powder |
| Mostrar más |