Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ EdU Alexa Fluor™ 488 HCS Assay
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10073724
Click to view available options
Cantidad:
10 placas de 96 pocillos
2 placas de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10073724
Marca: Invitrogen™ C10351
Includes
The kit contains sufficient material for two 96-well plates.
Para aplicaciones de adquisición de imágenes de alto contenido
El ensayo Click-iT EdU Alexa Fluor 488 HCS es una excelente alternativa a los ensayos de proliferación tradicionales que se ha optimizado para aplicaciones de adquisición de imágenes de alto contenido. En este ensayo, el análogo a la timidina modificado EdU se incorpora de forma eficaz al ADN recién sintetizado y etiquetado con fluorescencia mediante un colorante brillante y fotoestable Alexa Fluor en una reacción clic rápida y muy específica. Este etiquetado fluorescente de las células proliferantes es preciso y compatible con métodos de anticuerpos gracias al protocolo clic leve. Reacción de clic rápida y de alta especificidad. Los métodos de detección de proliferación más exactos se basan en la incorporación y la medición de los análogos nucleósidos en ADN recién sintetizado con bromodesoxiuridina (BrdU), un análogo utilizado con frecuencia. El ADN etiquetado mediante BrdU se cuantifica mediante anticuerpos anti-BrdU tras la desnaturalización del ADN a través de métodos intensos (HCl, calor o enzimas) para exponer las moléculas de BrdU. Este paso tiene una larga duración y resulta difícil de llevar a cabo de manera uniforme. El tratamiento intenso también puede afectar negativamente a la calidad e integridad de la muestra, lo que hace que la cotinción con otros anticuerpos resulte complicada.
  • Simple: funciona la primera vez, cada vez, en menos tiempo.
  • Eficaz: no es necesario realizar pasos de desnaturalización ni tratamientos intensos
  • Suave con las muestras: mejor preservación de la morfología celular, la estructura del antígeno y la integridad del ADN.
  • Coherente: no depende de lotes de anticuerpos variables para la detección
  • Menos peligroso
Metodología de proliferación mejorada
El ensayo Click-iT EdU Alexa Fluor 488 HCS proporciona una alternativa mejorada con respecto a los ensayos BrdU para medir la proliferación de células. EdU (5-etinil-2'-desoxiuridina) es un nucleósido análogo de la timidina que se incorpora al ADN durante la síntesis de ADN activa. Gracias a Click-iT EdU, basta con una permeabilización con detergente y una fijación suave para que el reactivo de detección Click-iT EdU basado en moléculas pequeñas obtenga acceso al ADN. Como consecuencia, el ensayo Click-iT EdU HCS no solo es fácil de usar, sino que también es más exacto y compatible con el análisis del ciclo celular y otros objetivos extracelulares o intracelulares verdaderamente ricos en contenido y resultados.
  • El ensayo Click-iT puede emplearse en células en cultivo o in vivo siguiendo la administración de EdU a través de métodos de alimentación o inyección.
  • El ensayo Click-iT puede emplearse con BrdU en experimentos de pulso doble mediante el anticuerpo ant-BrdU (clon MoBu-1), que no presenta una reacción cruzada con EdU.
  • La tecnología Click-iT es compatible con inmunohistoquímica, inmunocitoquímica y colorantes fluorescentes que presentan tolerancia ante la fijación o se han diseñado para el etiquetado celular fijo.
Análisis celular, ciclo celular, proliferación celular, viabilidad celular, proliferación y función, adquisición de imágenes celulares, replicación y reparación de ADN, detección de alto contenido (HCS)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde
Contenido y almacenamiento El kit contiene material suficiente para 10 placas de 96 pocillos. Almacenar entre 2 °C y 6 °C, desecar y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Ensayo HCS
Para utilizar con (equipo) Instrumentos de alto contenido
Tipo de producto Ensayo HCS
Tipo de colorante Alexa Fluor™ 488
Emission Visible
Formato Placa de 96 pocillos
Características ecológicas Menos peligroso
Línea de productos Alexa Fluor, Click-iT, Molecular Probes
Cantidad 10 placas de 96 pocillos
Condiciones de envío Temperatura ambiente