Learn More
Invitrogen™ Kit de proliferación celular Click-iT™ EdU para adquisición de imágenes, colorante Alexa Fluor™ 488
Descripción
Includes
Cada kit contiene suficiente material para realizar de 50 a 250 reacciones, dependiendo del volumen de la reacción (normalmente, entre 0,1 y 0,5 ml).
El kit de adquisición de imágenes Click-iT EdU Alexa Fluor 488 es una excelente alternativa a los tradicionales ensayos de proliferación que se ha optimizado para aplicaciones de microscopía de fluorescencia. En este ensayo, el análogo a la timidina modificado EdU se incorpora de forma eficaz al ADN recién sintetizado y etiquetado con fluorescencia mediante un colorante brillante y fotoestable Alexa Fluor en una reacción clic rápida y muy específica. Este etiquetado fluorescente de las células proliferantes es preciso y compatible con métodos de anticuerpos gracias al protocolo clic leve. Los métodos de detección de proliferación más exactos se basan en la incorporación y la medición de los análogos nucleósidos en ADN recién sintetizado con bromodesoxiuridina (BrdU), un análogo utilizado con frecuencia. El ADN etiquetado mediante BrdU se cuantifica mediante anticuerpos anti-BrdU tras la desnaturalización del ADN a través de métodos intensos (HCl, calor o enzimas) para exponer las moléculas de BrdU. Este paso tiene una larga duración y resulta difícil de llevar a cabo de manera uniforme. El tratamiento intenso también puede afectar negativamente a la calidad e integridad de la muestra, lo que hace que la cotinción con otros anticuerpos resulte complicada.
- Simple: funciona la primera vez, cada vez, en menos tiempo.
- Eficaz: no es necesario realizar pasos de desnaturalización ni tratamientos intensos
- Resultados ricos en contenido: mejor preservación de la morfología de la célula, la estructura del antígeno y la integridad del ADN.
- Coherente: no depende de lotes de anticuerpos variables para la detección
- Menos peligroso
El ensayo Click-iT se puede emplear en células en cultivo o in vivo después de la administración de EdU a través de métodos de alimentación o inyección.
El ensayo Click-iT se puede emplear con BrdU en experimentos de pulso doble mediante el anticuerpo anti-BrdU (clon MoBu-1), que no presenta una reacción cruzada con EdU.
La tecnología Click-iT es compatible con inmunohistoquímica, inmunocitoquímica y colorantes fluorescentes que presentan tolerancia ante la fijación o se han diseñado para el etiquetado celular fijo.
Análisis celular, ciclo celular, proliferación celular, viabilidad, proliferación y función celulares, adquisición de imágenes celulares, replicación y reparación de ADN, inmunocitoquímica (ICC), inmunofluorescencia (IF)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde |
| Contenido y almacenamiento | Cada kit contiene suficiente material para realizar de 50 a 250 reacciones, dependiendo del volumen de la reacción (normalmente, entre 0,1 y 0,5 ml). Almacenar a una temperatura entre 2 y 6 °C, desecar y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de proliferación |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio confocal, Microscopio de fluorescencia |
| Tipo de producto | Kit de proliferación celular |
| Tipo de colorante | Alexa Fluor™ 488 |
| Emission | Visible |
| Formato | Portaobjetos |
| Características ecológicas | Menos peligroso |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- EdU Cell Proliferation Kit for Imaging
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P391-Recoger el vertido.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Sulfuric acid, copper(2+) salt (1:1)